Merck
292427
Sigma-Aldrich
α-D-グルコピラノシルブロミドテトラベンゾアート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥49,100
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥49,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H27BrO9
CAS番号:
分子量:
659.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +125°, c = 1 in chloroform
mp
128-131 °C (lit.)
SMILES記法
Br[C@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@H]1OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C34H27BrO9/c35-30-29(44-34(39)25-19-11-4-12-20-25)28(43-33(38)24-17-9-3-10-18-24)27(42-32(37)23-15-7-2-8-16-23)26(41-30)21-40-31(36)22-13-5-1-6-14-22/h1-20,26-30H,21H2/t26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
WISFGQOOKBVKPD-RLXMVLCYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
292427-VAR:
292427-BULK:
292427-1G:
292427-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)