アッセイ
98%
形状
powder
光学活性
[α]20/D +8.6°, c = 1.5% in chloroform
[α]24/D +23°, c = 1 in chloroform
mp
143-144 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
InChI Key
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
134031-25G:
134031-VAR:
134031-BULK:
134031-100G:
試験成績書(COA)