Merck
775509
Sigma-Aldrich
5-(Aminomethyl)thiazole dihydrochloride
別名:
5-Thiazolemethanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2S · 2HCl
CAS番号:
分子量:
187.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
215-222 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC1=CN=CS1.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-1-4-2-6-3-7-4;;/h2-3H,1,5H2;2*1H
InChI Key
URVNRCYESACKMV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
775509-VAR:
775509-250MG:
775509-BULK:
試験成績書(COA)