アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
>360 °C (lit)
λmax
524, 448, 229 nm in dichloromethane
半導体特性
N-type (mobility=0.1-2.1 cm2/V·s)
SMILES記法
CCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C36H34N2O4/c1-3-5-7-9-19-37-33(39)25-15-11-21-23-13-17-27-32-28(36(42)38(35(27)41)20-10-8-6-4-2)18-14-24(30(23)32)22-12-16-26(34(37)40)31(25)29(21)22/h11-18H,3-10,19-20H2,1-2H3
InChI Key
DAMUEXRCHXVMQS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- High electron transporting character
- Perylenebis(dicarboximide)s (PDIs) can be used as n-type materials for organic fieldeffect transistors (OFETs)
- Good optical properties
- Suitable for use in solution-processed organic phototransistors (OPTs)
- Excellent candidate as an electron accepting building block for organic photovoltaics (OPVs)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
773816-1G:
773816-VAR:
773816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。