Merck
264229
Sigma-Aldrich
N,N′-ビス(2,5-ジ-tert-ブチルフェニル)-3,4,9,10-ペリレンジカルボキシイミド
Dye content 97 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,000
¥12,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H50N2O4
CAS番号:
分子量:
766.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,000
出荷可能日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
組成
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
528 nm
半導体特性
N-type (mobility=1.8x10−4 cm2/V·s)
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9cc(ccc9C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H50N2O4/c1-49(2,3)27-13-23-37(51(7,8)9)39(25-27)53-45(55)33-19-15-29-31-17-21-35-44-36(22-18-32(42(31)44)30-16-20-34(46(53)56)43(33)41(29)30)48(58)54(47(35)57)40-26-28(50(4,5)6)14-24-38(40)52(10,11)12/h13-26H,1-12H3
InChI Key
BIYPCKKQAHLMHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
N,N′-ビス(2,5-ジ-tert-ブチルフェニル)-3,4,9,10-ペリレンジカルボキシイミド(BTBP)は、電子受容体として使用できる蛍光色素です。消衰係数は7.4 x 104 cm-1 mol-1 dm3です。[1][2]
アプリケーション
nチャネル有機半導体。[3]
BTBPは、有機発光ダイオード(OLED)、電子発光機器および有機太陽電池(OSC)など有機電子に基づく機器の開発に使用できる色素です。[4][5][6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
264229-100MG:
264229-VAR:
264229-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Insulated molecular wire with highly conductive pi-conjugated polymer core.
Terao J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(50), 18046-18047 (2009)
Self-assembled gelators for organic electronics.
Babu SS, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(8), 1766-1776 (2012)
Effects of doping dyes on the electroluminescent characteristics of multilayer organic light-emitting diodes.
Suzuki H and Hoshino S
Journal of Applied Physics, 79(11), 8816-8822 (1996)
The cybotactic region surrounding fluorescent probes dissolved in 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate: effects of temperature and added carbon dioxide.
Baker SN, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 105(39), 9663-9668 (2001)
Three-layered multicolor organic electroluminescent device.
Yoshida M, et al.
Applied Physics Letters, 69(6), 734-736 (1996)
資料
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Zhenan Bao教授(Stanford University)が、有機電界効果トランジスタ(OFET)用の本質的に伸縮可能な高分子半導体を開発するための5つの手法を紹介します。
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
溶液処理塗布した後、高品質のペンタセン膜に熱的に変換することが可能な「可溶性ペンタセン前駆体」についてご紹介します。
すべて表示