Merck
773468
Sigma-Aldrich
プロパルギル 2-ブロモイソ酪酸
>97%
別名:
アセチレン ATRP開始剤, アセチレン BiB, プロピン 2-ブロモイソ酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9BrO2
CAS番号:
分子量:
205.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
>97%
形状
solid or liquid
bp
188-194 °C
SMILES記法
CC(C)(Br)C(=O)OCC#C
InChI
1S/C7H9BrO2/c1-4-5-10-6(9)7(2,3)8/h1H,5H2,2-3H3
InChI Key
XTILOBFYTKJHJZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アセチレン様の機能を持つ原子移動ラジカル重合(ATRP)開始剤であり、Cuが介在する連結(「クリック」化学)やその他の機能付与を可能にします。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.9 °F
引火点(℃)
89.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
773468-VAR:
773468-1G:
773468-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Haobo Sun et al.
Biosensors & bioelectronics, 131, 193-199 (2019-03-06)
Here we report a highly selective and ultrasensitive DNA biosensor based on electrochemical atom transfer radical polymerization (ATRP) signal amplification and "Click Chemistry". The DNA biosensor was prepared by immobilizing thiol and azide modified hairpin DNAs on gold electrode surface.
Xin Liu et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
Herein, we report the formation and characterization of novel amphiphilic linear-dendritic block copolymers (LDBCs) composed of hydrophilic dendritic poly(ether-ester), PEE, blocks and hydrophobic linear poly(styrene), PSt. The LDBCs are synthesized via controlled atom transfer radical polymerization (ATRP) initiated by a
Xiaoke Zheng et al.
Talanta, 207, 120290-120290 (2019-10-09)
Human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) is a crucial retrovirus that is closely associated with a variety of human diseases. Herein, an ultrasensitive fluorescent HTLV-II DNA detection strategy was developed for the first time based on magnetic nanoparticles (MNPs) and
資料
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
双頭型重合剤(dual initiator、二官能性もしくはヘテロ官能性開始剤とも呼ばれます)は、同時重合を独立的かつ選択的に開始できる二つの機能性部位を有しています。