Merck
772836
Sigma-Aldrich
イソプロペニルマグネシウムブロミド 溶液
greener alternative
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
1-Methylvinylmagnesium bromide, 1-Propen-2-ylmagnesium bromide, 2-Propen-2-ylmagnesium bromide, Bromo prop-1-en-2-yl magnesium, Bromo(isopropenylmagnesium), Isopropenylmagnesium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥18,100
100 ML
¥27,400
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥18,100
100 ML
¥27,400
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)MgBr
CAS番号:
分子量:
145.28
Beilstein:
3587297
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
603-688-6
NACRES:
NA.22
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
品質水準
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.970 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)[Mg]Br
InChI
1S/C3H5.BrH.Mg/c1-3-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
LFTYALBVGVNGLI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、2-メチルテトラヒドロフランに1.0 M含まれており、より安全な溶媒と補助剤、再生可能な供給原料の使用、および事故防止のための本質的に安全な化学的性質に適合しています。詳細情報についてはここをクリックしてください。
アプリケーション
より環境負荷の少ない溶媒である 2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF)中のグリニャール試薬
2-メチルテトラヒドロフラン(2-MeTHF):有機化学で広範な用途を有するバイオマス由来溶媒
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
772836-BULK:
772836-25ML:
772836-100ML:
772836-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)