Merck
772534
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6F3NO2S
CAS番号:
分子量:
225.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441
密度
1.344 g/mL at 25 °C
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
CCOC(=O)c1cnc(s1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO2S/c1-2-13-5(12)4-3-11-6(14-4)7(8,9)10/h3H,2H2,1H3
InChI Key
KQTWGECEHUVSPX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F
引火点(℃)
92.22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
772534-VAR:
772534-BULK:
772534-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)