Merck
772313
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,800
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O7
CAS番号:
分子量:
286.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
133-172 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1
InChI
1S/C13H18O7/c1-18-7-2-4-8(5-3-7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
InChI Key
SIXFVXJMCGPTRB-UJPOAAIJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
772313-BULK:
772313-VAR:
772313-5G:
772313-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z Zhang et al.
Carbohydrate research, 295, 41-55 (1996-12-13)
p-Methoxyphenyl (pMP) beta-D-glycopyranosides (Glc, Gal, GlcNPhth, GalNPhth, GlcNTroc, Gal beta 4Glc, Gal alpha 4Gal) were prepared from the corresponding 1-O-acetyl sugars in 79-90% yield, using boron trifluoride etherate as promoter. Treatment of the pMP glycosides with acyl chlorides or bromides
G M Aerts et al.
Biochimica et biophysica acta, 660(2), 317-324 (1981-08-13)
The interaction of alcohols in the hydrolysis of aryl beta-D-glucopyranosides and aryl beta-D-xylopyranosides by beta-D-glucosidase (beta-D-glucoside glucohydrolase, EC 3.2.1.21) from Stachybotrys atra has been investigated. The results constitute support for the presence of a glycosyl-enzyme intermediate, formed during the first