アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +23°, c = 1 in acetone
mp
125-126 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2OC(O)[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]23
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)7-8-9(10(13)15-7)18-12(3,4)17-8/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6?,7-,8+,9?,10?/m1/s1
InChI Key
JWWCLCNPTZHVLF-RGJLLFKYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
361763-BULK:
361763-1G:
361763-VAR:
361763-5G:
アクティブなフィルタ