Merck
77213
Sigma-Aldrich
Ethyl azidoacetate solution
~25% in toluene (NMR)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥23,900
¥23,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥23,900
About This Item
化学式:
N3CH2COOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
129.12
Beilstein:
4247209
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solution
反応適合性
reaction type: click chemistry
濃度
~25% in toluene (NMR)
官能基
azide
ester
SMILES記法
CCOC(=O)CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C4H7N3O2/c1-2-9-4(8)3-6-7-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
HVJJYOAPXBPQQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77213-BULK-F:
77213-25ML-F:4548173179513
77213-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)