アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
260-264 °C (decomposition)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.CC(C)(C)P(c1ccccc1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/2C14H23P.2ClH.Pd/c2*1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;;;/h2*7-11H,1-6H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
QNNRAWADYXIGHE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
768103-500MG:
768103-2G:
768103-VAR:
768103-BULK:
試験成績書(COA)