Merck
768294
Sigma-Aldrich
Diisooctyl phthalate-d4
98 atom % D, 96% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34O4
CAS番号:
分子量:
394.58
UNSPSCコード:
85151701
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
96% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+4
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChI Key
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768294-VAR:
768294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)