Merck
766887
Sigma-Aldrich
3-Iodo-5-nitrobenzoic acid
97%
別名:
NSC 40643
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4INO4
CAS番号:
分子量:
293.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
166-170 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cc(I)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(3-5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
GFGURBBHVJTXDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766887-1G:4548174000861
766887-BULK:
766887-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)