Merck
766437
Sigma-Aldrich
2-[Di(2-methoxyphenyl)phosphino]benzenesulfonic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19O5PS
CAS番号:
分子量:
402.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
120-133 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19O5PS/c1-24-15-9-3-5-11-17(15)26(18-12-6-4-10-16(18)25-2)19-13-7-8-14-20(19)27(21,22)23/h3-14H,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI Key
QFWGCBLAZRYGIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Phosphinosulfonate ligand used with Pd and Ni to make polymerization catalysts.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
766437-250MG:
766437-BULK:
766437-5G:
766437-VAR:
766437-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Damien Guironnet et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(12), 4418-4426 (2010-03-09)
Complexes [{(PwedgeO)PdMe}(n)] (1(n); PwedgeO = kappa(2)-P,O-Ar(2)PC(6)H(4)SO(2)O with Ar = 2-MeOC(6)H(4)) are a single-component precursor of the (PwedgeO)PdMe fragment devoid of additional coordinating ligands, which also promotes the catalytic oligomerization of acrylates. Exposure of 1(n) to methyl acrylate afforded the two