アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
solid
mp
395-400 °C
SMILES記法
Brc1ccc2-c3ccc(Br)cc3C4(c2c1)c5cc(Br)ccc5-c6ccc(Br)cc46
InChI
1S/C25H12Br4/c26-13-1-5-17-18-6-2-14(27)10-22(18)25(21(17)9-13)23-11-15(28)3-7-19(23)20-8-4-16(29)12-24(20)25/h1-12H
InChI Key
MASXXNUEJVMYML-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
763888-5G:
763888-1G:
763888-VAR:
763888-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
自己修復性のある柔軟な電子材料は、コスト削減と電子廃棄物削減の可能性をもたらします。