Merck
762598
Sigma-Aldrich
Benzophenone-α-13C,d10
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC12D10O
分子量:
193.27
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+13
SMILES記法
O=[13C](C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,13+1
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-AUTSVAABSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
762598-BULK:
762598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)