Merck
762512
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H9BrN2
CAS番号:
分子量:
273.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
235-240
SMILES記法
Brc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
InChI Key
KOXRUUGKLDCECO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762512-BULK:
762512-VAR:
762512-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)