Merck
762482
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-3-carboxaldehyde
95%
別名:
(3S)-3-Formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-Garner′s Aldehyde analog, tert-Butyl (3S)-3-formyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H23NO4
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D -69.0°, c = 1% in chloroform
mp
54-59 °C
官能基
aldehyde
ether
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H](COC12CCCCC2)C=O
InChI
1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(17)15-11(9-16)10-18-14(15)7-5-4-6-8-14/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI Key
ZUQSKYAYHQZQFX-LLVKDONJSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762482-1G:
762482-VAR:
762482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)