1 G
¥11,100
5 G
¥37,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9I
CAS番号:
分子量:
208.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.529
密度
1.579 g/mL at 25 °C
官能基
alkyl halide
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
InChI Key
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
164.0 °F
引火点(℃)
73.33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
757632-1G:4548174000533
757632-BULK:
757632-VAR:
757632-5G:4548174000540
この製品を見ている人はこちらもチェック
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide