Merck
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
別名:
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16BrO3P
CAS番号:
分子量:
307.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.523
密度
1.343 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI Key
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
762172-BULK:
762172-1G:
762172-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)