Merck
715964
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-ジメチル-1,2-ジフェニル-1,2-エチレンジアミン
97%
別名:
(1S,2S)-N,N′-ジメチル-1,2-ジフェニルエタン-1,2-ジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2
CAS番号:
分子量:
240.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D −17.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
48-53 °C
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
CN[C@H]([C@@H](NC)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H20N2/c1-17-15(13-9-5-3-6-10-13)16(18-2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-18H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
BTHYVQUNQHWNLS-HOTGVXAUSA-N
アプリケーション
(1S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine can be used as:
  • A precursor for the synthesis of chiral imidazolinium salts, which are used as catalysts for aza Diels−Alder reaction and as shift reagents for potassium salt of Mosher′s acid.[1]
  • A ligand in the preparation of 2,3-dihydrobenzofurans and indanes by reacting alkyl halides with alkyl electrophiles using nickel/diamine catalyst.[2]
  • A ligand in the synthesis of carbamates, sulfonamides, and sulfones through alkyl-alkyl Suzuki reaction using Ni catalyst.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
715964-VAR:
715964-BULK:
715964-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catalytic enantioselective cyclization/cross-coupling with alkyl electrophiles
Cong H and Fu GC
Journal of the American Chemical Society, 136(10), 3788-3791 (2014)
New directing groups for metal-catalyzed asymmetric carbon-carbon bond-forming processes: stereoconvergent alkyl-alkyl Suzuki cross-couplings of unactivated electrophiles
Wilsily A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(13), 5794-5797 (2012)
The preparation of new enantiopure imidazolinium salts and their evaluation as catalysts and shift reagents
Jurcik V and Wilhelm R
Tetrahedron Asymmetry, 17(5), 801-810 (2006)