Merck
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
別名:
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
118-123 °C
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
InChI Key
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
761834-BULK:
761834-1G:4548173336220
761834-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)