Merck
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
別名:
1H-Benzimidazol-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7N3
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
145-150 °C
SMILES記法
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
InChI Key
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761575-1G:
761575-BULK:
761575-VAR:
761575-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)