Merck
760714
Sigma-Aldrich
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
別名:
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,600
¥9,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11BrOS
CAS番号:
分子量:
211.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥9,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96% (GC)
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
組成
(copper wire added to bulk material for stabilization)
保管条件
under inert gas
屈折率
n20/D 1.518
密度
1.388 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
S-(4-Bromobutyl) thioacetate is used as a precursor in the formation of organic self-assembled monolayers (SAMs) on metals. Deprotection reactions can then converts the thioacetate group to thiol. These are chemisorbed onto metal surfaces to form self-assembled monolayers with a high degree of structural order. They are often used as a molecular template to form functional nanostructures.[1]
アプリケーション
Used in the formation of Self-Assembled Monolayers on gold electrodes to modify its work function. [1][2]
特徴および利点
High chemical stability in air or solution. Thioacetate prevents undesirable oxidation of thiol groups in oxygen containing atmosphere. Forms homogeneous interface structure in SAMs.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
760714-1G:
760714-VAR:
760714-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Thioacetate-Functionalized Self-Assembled Monolayers on Au: Toward High-Performance Ion-Selective Electrode for Ag
Jin, J., Zhou, W. J., Chen, Y., Liu, Y. L., Sun, X. Q., & Xi, H. T.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(2), 601-601 (2014)
Formation and Structure of Self-Assembled Monolayers of Octylthioacetates on Au (111) in Catalytic Tetrabutylammonium Cyanide Solution
Park, T., Kang, H., Choi, I., Chung, H., Ito, E., Hara, M., & Noh, J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(2), 441-441 (2009)