Merck
C68601
Sigma-Aldrich
3-クロロ-1-プロパンチオール
98%
別名:
γ-Chloropropyl mercaptan, 3-Chloropropan-1-thiol, 3-Chloropropanethiol, 3-Chloropropyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl(CH2)3SH
CAS番号:
分子量:
110.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4921 (lit.)
bp
145.5 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
SCCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c4-2-1-3-5/h5H,1-3H2
InChI Key
TZCFWOHAWRIQGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Chloro-1-propanethiol is a sulfur-containingcompound used as a building block in organic synthesis.It acts as a nucleophilic reagent in SN2 reactions. .
アプリケーション
  • 液相ハイブリッドパッシベーション:赤外バンドギャップ量子ドット太陽電池の性能を高めるために、量子ドットのパッシベーション(不動態化)に3-Chloro-1-propanethiolを使用し、効率と安定性の有意な改善を示唆しています(Mahajan et al., 2020)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C68601-5G:
C68601-25G:
C68601-BULK:
C68601-VAR:
C68601-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Staudinger reaction with 2-imino-1, 3-thiaselenanes toward the synthesis of C4 spiro-$\beta$-lactams
Toyoda, Yosuke and Ninomiya, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 11, 2652-2659 (2013)
New ultrastable mesoporous adsorbent for the removal of mercury ions
De Canck, Els and Lapeire, et al.
Langmuir, 26, 10076-10083 (2010)
Arxel de León et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 182-189 (2015-07-01)
The incorporation of gold nanoparticles in heterojunction solar cells is expected to increase the efficiency due to plasmon effects, but the literature studies are sometimes controversial. In this work, gold nanoparticles passivated with (Ph)n-(CH2)3SH (n=1, 2, 3) have been synthesized