屈折率
n20/D 1.496
密度
0.500 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(=O)SCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C13H25BrOS/c1-13(15)16-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-14/h2-12H2,1H3
InChI Key
JEDBIVNXPYJQIU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
706930-VAR:
706930-BULK:
706930-1G:
試験成績書(COA)
プロトコル
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.