Merck
760323
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde
97%
別名:
6-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5N3O
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
156-158
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
InChI Key
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
760323-500MG:
760323-VAR:
760323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)