Merck
709751
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-methylquinoxaline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥7,598
¥7,598
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥7,598
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClN2
CAS番号:
分子量:
178.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,598
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
70-73 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1nc2ccccc2nc1Cl
InChI
1S/C9H7ClN2/c1-6-9(10)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3
InChI Key
PXDLUYLWPJMGJA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Jan Code
709751-BULK:
709751-VAR:
709751-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)