Merck
609900
Sigma-Aldrich
N-Methylformamide-18O
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC18ONH(CH3)
CAS番号:
分子量:
61.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
95 atom % 18O
bp
198-199 °C
mp
-4 °C
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
InChI Key
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609900-VAR:
609900-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eduardo Moreno et al.
Current biology : CB, 29(1), 23-34 (2018-12-18)
The plasticity of developing tissues relies on the adjustment of cell survival and growth rate to environmental cues. This includes the effect of mechanical cues on cell survival. Accordingly, compaction of an epithelium can lead to cell extrusion and cell