Merck
758264
Sigma-Aldrich
4,5-ジアミノフタロニトリル
95%
別名:
1,2-ジアミノ-4,5-ジシアノベンゼン, 1,2-ジアミノベンゼン-4,5-ジカルボニトリル, 4,5-ジアミノベンゼン-1,2-ジカルボニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N4
CAS番号:
分子量:
158.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
270-276 °C
SMILES記法
Nc1cc(C#N)c(cc1N)C#N
InChI
1S/C8H6N4/c9-3-5-1-7(11)8(12)2-6(5)4-10/h1-2H,11-12H2
InChI Key
PCKAZQYWUDIFQM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
758264-VAR:
758264-BULK:
758264-500MG:4548173310343
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)