Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
おすすめの製品
製品名
ポリ(エチレングリコール)ビス(3-アミノプロピル)末端基, Mn ~1,500
分子量
Mn ~1,500
品質水準
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
49 °C (lit.)
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES記法
OCCO.NCCCO
InChI
1S/C3H9NO.C2H6O2/c4-2-1-3-5;3-1-2-4/h5H,1-4H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
ZEXFKFYUMFXUBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- PEG-ポリイミド共重合体の非対称平膜の特性化と調製:この研究では、二酸化炭素分離用にポリ(エチレングリコール)ビス(3-アミノプロピル)末端を使用した非対称平膜の調製について考察し、膜のガス分離性能を向上させています(JH Park et al., 2015)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
452572-VAR:
452572-1G:
452572-5G:
452572-BULK:
452572-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック