Merck
757683
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)メタン
97%
別名:
ビス(トリフルオロメチルスルホニル)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H2F6O4S2
CAS番号:
分子量:
280.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-36 °C
官能基
fluoro
sulfone
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)CS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O4S2/c4-2(5,6)14(10,11)1-15(12,13)3(7,8)9/h1H2
InChI Key
QBOFWVRRMVGXIG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有用、固体、非吸湿性、非酸化性、ランタニド化学用有機溶媒リガンドに可溶性
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
757683-BULK:
757683-5G:
757683-1G:
757683-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)