Merck
735329
Sigma-Aldrich
(ヨードメチル)シクロペンタン
contains copper as stabilizer, 95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,400
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11I
CAS番号:
分子量:
210.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.537
密度
1.604 g/mL at 25 °C
官能基
iodo
SMILES記法
ICC1CCCC1
InChI
1S/C6H11I/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5H2
InChI Key
DUMSKQUKLVSSII-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
735329-BULK:
735329-1G:4548173924410
735329-5G:4548173924427
735329-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)