powder
含みます
20 mol % samarium as dopant
組成
Sm0.2Ce0.8O1.9
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
10-14 m2/g
粒径
0.1-0.5 μm (d50)
<0.5 μm
かさ密度
1.787 g/mL
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[Sm].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O.Sm
InChI Key
AQGZISMLQKBRRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734624-10G:
734624-BULK:
734624-VAR:
アクティブなフィルタ