Merck
757128
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-chloro-isoquinoline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5BrClN
分子量:
242.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
121-126 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1nccc2ccc(Br)cc12
InChI
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-3-4-12-9(11)8(6)5-7/h1-5H
InChI Key
UMSWWSIVPWVJOX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
757128-VAR:
757128-BULK:
757128-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)