Merck
756601
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレンビス(アジド)
average Mn 20,000, azide
別名:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-ビス(2-アジドエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,000
¥25,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,000
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥25,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
ポリオキシエチレンビス(アジド), average Mn 20,000
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 20,000 (n~450)
average Mn 20,000
mp
63-70 °C
Ω末端
azide
α末端
azide
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
756601-1G:
756601-BULK:
756601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.