Merck
689696
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレンビス(アジド)
average Mn 2,000
別名:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-ビス(2-アジドエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reaction type: click chemistry
mp
45-50 °C
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
689696-1G:
689696-250MG:
689696-VAR:
689696-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.