Merck
756423
Sigma-Aldrich
Strontium nitride
powder, -60 mesh, 99.5%, Ba: <1%
別名:
Tristrontium dinitride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,300
¥14,300
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,300
About This Item
化学式:
Sr3N2
CAS番号:
分子量:
290.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,300
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
粒径
-60 mesh
SMILES記法
[Sr]=N[Sr]N=[Sr]
InChI
1S/2N.3Sr
InChI Key
PVVTZMTUGZOOIR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Strontium nitride (Sr3N2) can be used in the synthesis of ternary nitride oxide with molybdenum nitride under a low partial pressure of oxygen.[1] It can also be used in the synthesis of barium-strontium silicate-based hollow structures for potential usage in drug delivery, catalysis, and sensors.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
756423-VAR:
756423-BULK:
756423-1G:4548174007174
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruan, J.; et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94, 536-536 (2011)
Gregory, D.H.; et al.
J. Alloy Compounds, 317, 237-237 (2001)
Sharma, S.B.; Paliwal, P.; Kumar, M.
Journal of Physics and Chemistry of Solids, 51, 35-35 (1990)
Synthesis and crystal structure of a new strontium nitridomolybdate oxide, Sr 4 [MoN 4] O
O?Meara PM, et al.
Journal of the Chemical Society, Part 1, 633-638 (2000)
Template-engaged solid-state synthesis of barium-strontium silicate hexagonal tubes
Chen X and Kim W
Journal of alloys and compounds, 647(5), 1128-1135 (2015)
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.