Merck
756415
Sigma-Aldrich
窒化カルシウム
powder, -200 mesh, 99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
別名:
Tricalcium dinitride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,900
¥10,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,900
About This Item
化学式:
Ca3N2
CAS番号:
分子量:
148.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis (contains <0.5% Mg)
フォーム
powder
粒径
-200 mesh
密度
2.63 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Mg: <0.5%
SMILES記法
[Ca]=N[Ca]N=[Ca]
InChI
1S/3Ca.2N
InChI Key
DVJMVZQXJNJSJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Calcium nitride is used as a nitride source in metathesis reactions to produce complex nitrides as well as SiAlON-related optical materials.
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Jan Code
756415-VAR:
756415-5G:
756415-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chern, M.Y.; Vennos, D.A.; DiSalvo, F.J.
Journal of Solid State Chemistry, 96, 415-415 (1992)
Hampshire, S.; et al.
Nature, 274, 880-880 (1978)
Piao, X.; et al.
Chemistry of Materials, 19, 4592-4592 (2007)
資料
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
より広い用途のためのLEDベースのダウンコンバージョンを含め、3つのアプローチが白色光を生成する。