Merck
756024
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl methacrylate
contains <500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor), 97% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H12O2
CAS番号:
分子量:
212.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97% (GC)
形状
liquid
含みます
<500 ppm monomethyl ether hydroquinone (as inhibitor)
屈折率
n20/D 1.588
密度
1.149 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H12O2/c1-10(2)14(15)16-13-9-5-7-11-6-3-4-8-12(11)13/h3-9H,1H2,2H3
InChI Key
HVYCQBKSRWZZGX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
756024-1G:
756024-VAR:
756024-BULK:
試験成績書(COA)