Merck
755826
Sigma-Aldrich
4-Acetoxyphenethyl acrylate
別名:
2-Propenoic acid, 2-[4-(acetoxy)phenyl]ethyl ester, EC-234, Phenyl ester epoxy curative hybrid, R1146
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H14O4
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.511
密度
1.131 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(CCOC(=O)C=C)cc1
InChI
1S/C13H14O4/c1-3-13(15)16-9-8-11-4-6-12(7-5-11)17-10(2)14/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI Key
UPRJCBCFGSJZJU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Hybrid cure
  • Low viscosity
  • well-suited for UV Adhesives and B-stageable adhesives
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
755826-VAR:
755826-BULK:
755826-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)