Merck
755338
Sigma-Aldrich
4-Acetoxybenzyl alcohol
97%
別名:
4-(Acetyloxy)benzenemethanol, 4-(Hydroxymethyl)phenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,900
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.529
mp
37-42 °C
密度
1.169 g/mL at 25 °C
官能基
ester
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-7(11)12-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
FKMVNGWJGSSDCF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C
適用法令
Jan Code
755338-BULK:
755338-VAR:
755338-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joerg Isensee et al.
Journal of cell science, 130(13), 2134-2146 (2017-05-19)
Maturation of nociceptive neurons depends on changes in transcription factors, ion channels and neuropeptides. Mature nociceptors initiate pain in part by drastically reducing the activation threshold via intracellular sensitization signaling. Whether sensitization signaling also changes during development and aging remains
Frank Schwede et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 29(7), 988-1005 (2015-06-11)
cAMP-elevating agents such as the incretin hormone glucagon-like peptide-1 potentiate glucose-stimulated insulin secretion (GSIS) from pancreatic β-cells. However, a debate has existed since the 1970s concerning whether or not cAMP signaling is essential for glucose alone to stimulate insulin secretion.