Merck
188433
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol
98%
別名:
Isovanillyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,600
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,600
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
154.16
Beilstein:
1867860
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
135-137 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
COc1ccc(CO)cc1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
InChI Key
WHKRHBLAJFYZKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Hydroxy-4-methoxybenzyl alcohol was used in preparation of 2-hydroxymethyl-5-methoxy-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione by oxidation with Fremy′s salt[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
188433-50G:
188433-VAR:
188433-BULK:
188433-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yoshiaki Tamaru et al.
Biotechnology letters, 40(7), 1077-1086 (2018-05-23)
The aim of the study was to obtain information about the enzymatic properties of aryl-alcohol oxidase from the plant saprophytic basidiomycete Coprinopsis cinerea (rCcAAO), which is classified into the auxiliary activities family 3 subfamily 2 (AA3_2). The gene encoding AAO
Oxidation of veratryl alcohol by the lignin peroxidase of< i> Phanerochaete chrysosporium</i> Involvement of activated oxygen.
Haemmerli SD, et al.
Febs Letters, 220(1), 149-154 (1987)
Zhenya Chen et al.
ACS synthetic biology, 6(9), 1784-1792 (2017-06-07)
Vanillyl alcohol is a phenolic alcohol and is used as a flavoring agent in foods and beverages. In this paper, we propose a novel artificial pathway for microbial production of vanillyl alcohol from simple carbon sources. The pathway extends from