Merck
755257
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carboxylic acid
97%
別名:
3-Pyridazinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N2O2
CAS番号:
分子量:
124.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥25,400
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200-209 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cccnn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755257-BULK:
755257-VAR:
755257-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lina Lv et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 566-577 (2018-12-12)
Complexation of U(vi) with pyridazine-3-carboxylate (PDZ) and pyrazine-2-carboxylate (PAZ) was studied by spectrophotometry, potentiometry and microcalorimetry in 1.0 mol dm-3 NaClO4. Three complexes, [UO2L]+, UO2L2(aq) and [UO2L3]-, were identified and their stability constants (log β) and the corresponding formation enthalpies were