Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
別名:
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥14,620
¥14,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥14,620
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3N3
CAS番号:
分子量:
105.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,620
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
43-48 °C
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
InChI Key
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
753718-VAR:
753718-500MG:4548173331713
753718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)