powder
平均直径× L
3.5 nm × 3 μm , TEM
不純物
≤10% Metal Oxide (TGA)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
調製ノート
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755141-1G:
755141-VAR:
755141-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
BNナノチューブはCNTに非常によく似たナノチューブであり、CNTの炭素原子が窒素原子とホウ素原子で交互に置換された材料です。
Carbon nanotubes (CNTs) have received much attention since their discovery in 1991 by Sumio lijima1 due to their excellent mechanical, electrical, and optical properties.
A nanocomposite is typically defined as a mixture between a host material (e.g., polymer matrix) and nanofillers with at least one dimension of less than 100 nm.