Merck
754765
Sigma-Aldrich
2-Iodo-5-methoxybenzaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7IO2
CAS番号:
分子量:
262.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
110-115 °C
官能基
aldehyde
iodo
SMILES記法
COc1ccc(I)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
YHRFMOFYYPMQBE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
754765-1G:4548174000458
754765-VAR:
754765-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)