Merck
754323
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylpyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5BrN2
CAS番号:
分子量:
173.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
45-50 °C
SMILES記法
Cc1ccnc(Br)n1
InChI
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3
InChI Key
UZIJEBOLOXOVFY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754323-VAR:
754323-1G:
754323-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)