Merck
753742
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
別名:
QDアルキル官能化, Trilite(トリライト), 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
濃度
1 mg/mL in toluene
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
直径
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
蛍光検出
λem 450 nm
官能基
oleic acid
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
これら光および熱に安定な量子ドット材料は、すべての色にわたり同等の蛍光動態と分子動態を示します。放射ピークが狭く鋭いため、マルチプレキシングの際にピークの重なりが少なくなります。
アナリシスノート
半値全幅:30~40 nm
法的情報
光エレクトロニクス研究専用です。
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753742-BULK:
753742-VAR:
753742-25ML-PW:
753742-5ML-PW:
753742-5ML:4548173311326
753742-25ML:4548173311319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)